Merck
ENA296275479
Enamine
(2-aminoethyl)(ethyl)(propan-2-yl)amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
130.23
MDL番号:
Iupac Name
N~1~-ethyl-N~1~-isopropyl-1,2-ethanediamine
Inchi Code
1S/C7H18N2/c1-4-9(6-5-8)7(2)3/h7H,4-6,8H2,1-3H3
InChI Key
QWUJQUJVQRKKNP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64613