Merck
ENA296275430
Enamine
(2-aminoethyl)(2-methoxyethyl)methylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
132.21
MDL番号:
Iupac Name
N~1~-(2-methoxyethyl)-N~1~-methyl-1,2-ethanediamine
Inchi Code
1S/C6H16N2O/c1-8(4-3-7)5-6-9-2/h3-7H2,1-2H3
InChI Key
VZROIUNAVVHTDB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65690
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65690