Merck
ENA296275013
Enamine
N-ethyl-N-methyl-1,3-thiazolidine-4-carboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
174.27
MDL番号:
Iupac Name
N-ethyl-N-methyl-1,3-thiazolidine-4-carboxamide
Inchi Code
1S/C7H14N2OS/c1-3-9(2)7(10)6-4-11-5-8-6/h6,8H,3-5H2,1-2H3
InChI Key
NYTWLGQVUGEBIU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64987
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64987
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)