Merck
ENA296274972
Enamine
[4-methoxy-2-(trifluoromethyl)phenyl]methanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
205.18
MDL番号:
Iupac Name
[4-methoxy-2-(trifluoromethyl)phenyl]methanamine
Inchi Code
1S/C9H10F3NO/c1-14-7-3-2-6(5-13)8(4-7)9(10,11)12/h2-4H,5,13H2,1H3
InChI Key
GRRJRPNJFJEEPK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
88
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64845
ピクトグラム
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64845
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)