Merck
ENA296274940
Enamine
1-(4-chloro-2-fluorobenzoyl)piperazine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
279.14
MDL番号:
Iupac Name
1-(4-chloro-2-fluorobenzoyl)piperazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H12ClFN2O.ClH/c12-8-1-2-9(10(13)7-8)11(16)15-5-3-14-4-6-15;/h1-2,7,14H,3-6H2;1H
InChI Key
XGUVZAAIVISQDJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65923
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65923