Merck
ENA296274863
Enamine
ethyl 3-[5-(4-chlorophenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]propanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
280.71
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 3-[5-(4-chlorophenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]propanoate
Inchi Code
1S/C13H13ClN2O3/c1-2-18-12(17)8-7-11-15-16-13(19-11)9-3-5-10(14)6-4-9/h3-6H,2,7-8H2,1H3
InChI Key
VFCLZKCTZSQYSJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65273
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65273
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)