Merck
ENA295068977
Enamine
2-amino-N-(quinolin-8-yl)acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
201.23
MDL番号:
mp
108-110
Iupac Name
2-amino-N-(8-quinolinyl)acetamide
Inchi Code
1S/C11H11N3O/c12-7-10(15)14-9-5-1-3-8-4-2-6-13-11(8)9/h1-6H,7,12H2,(H,14,15)
InChI Key
RBKYJYFSMHPAFS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-62644
Melting Point
108-110
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-62644