Merck
ENA295068933
Enamine
2-(2,6-dichlorophenyl)propan-1-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
204.1
MDL番号:
Iupac Name
2-(2,6-dichlorophenyl)-1-propanamine
Inchi Code
1S/C9H11Cl2N/c1-6(5-12)9-7(10)3-2-4-8(9)11/h2-4,6H,5,12H2,1H3
InChI Key
RTJCYJHRXNHNCB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64760
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64760