Merck
ENA295068901
Enamine
3-cyclopropyl-6-(furan-2-yl)-[1,2]oxazolo[5,4-b]pyridine-4-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
270.24
MDL番号:
Iupac Name
3-cyclopropyl-6-(2-furyl)isoxazolo[5,4-b]pyridine-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H10N2O4/c17-14(18)8-6-9(10-2-1-5-19-10)15-13-11(8)12(16-20-13)7-3-4-7/h1-2,5-7H,3-4H2,(H,17,18)
InChI Key
FFKRFNUJZCSFIU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54964
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54964
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)