Merck
ENA295068851
Enamine
1-(1H-indazole-5-carbonyl)piperidine-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
273.29
MDL番号:
Iupac Name
1-(1H-indazol-5-ylcarbonyl)-3-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H15N3O3/c18-13(17-5-1-2-10(8-17)14(19)20)9-3-4-12-11(6-9)7-15-16-12/h3-4,6-7,10H,1-2,5,8H2,(H,15,16)(H,19,20)
InChI Key
VOZKHYYVGPYUQV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64601
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64601