Merck
ENA295068845
Enamine
5-methyl-5-(thiophen-3-yl)imidazolidine-2,4-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
196.23
MDL番号:
mp
152-153
Iupac Name
5-methyl-5-(3-thienyl)-2,4-imidazolidinedione
Inchi Code
1S/C8H8N2O2S/c1-8(5-2-3-13-4-5)6(11)9-7(12)10-8/h2-4H,1H3,(H2,9,10,11,12)
InChI Key
PUTWZZJHSOQALV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-62489
Melting Point
152-153
ピクトグラム
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-62489