Merck
ENA295068783
Enamine
6-bromo-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
211.1
MDL番号:
Iupac Name
6-bromo-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
Inchi Code
1S/C10H11Br/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h5-7H,1-4H2
InChI Key
UZTQYWLWRFMSSF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64502
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64502
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)