Merck
ENA295068679
Enamine
4-ethyl-3-oxohexanenitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
139.2
MDL番号:
Iupac Name
4-ethyl-3-oxohexanenitrile
Inchi Code
1S/C8H13NO/c1-3-7(4-2)8(10)5-6-9/h7H,3-5H2,1-2H3
InChI Key
GZELVNOQXIVSJK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64315
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64315
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)