Merck
ENA295068449
Enamine
2-(bromomethyl)oxolane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
165.03
MDL番号:
Iupac Name
2-(bromomethyl)tetrahydrofuran
Inchi Code
1S/C5H9BrO/c6-4-5-2-1-3-7-5/h5H,1-4H2
InChI Key
VOHILFSOWRNVJJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-18805
Flash Point
73
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-18805