Merck
ENA295068265
Enamine
3-(1,3-dioxolan-2-yl)piperidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
157.21
MDL番号:
Iupac Name
3-(1,3-dioxolan-2-yl)piperidine
Inchi Code
1S/C8H15NO2/c1-2-7(6-9-3-1)8-10-4-5-11-8/h7-9H,1-6H2
InChI Key
QAFXKOPNBQVMIE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64609
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64609
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)