Merck
ENA295068153
Enamine
1,3-dimethyl-2,4-dioxo-1H,2H,3H,4H-pyrido[2,3-d]pyrimidine-6-sulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
289.7
MDL番号:
Iupac Name
1,3-dimethyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrido[2,3-d]pyrimidine-6-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C9H8ClN3O4S/c1-12-7-6(8(14)13(2)9(12)15)3-5(4-11-7)18(10,16)17/h3-4H,1-2H3
InChI Key
OHOWJILXMPMPGH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-63867
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-63867