Merck
ENA292596584
Enamine
N-(propan-2-yl)piperidin-3-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
142.24
MDL番号:
Iupac Name
N-isopropyl-3-piperidinamine
Inchi Code
1S/C8H18N2/c1-7(2)10-8-4-3-5-9-6-8/h7-10H,3-6H2,1-2H3
InChI Key
XAXUUHPCEVNZFT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61495
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)