Merck
ENA292596419
Enamine
1-[4-(propan-2-yl)phenyl]cyclobutane-1-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
218.3
MDL番号:
Iupac Name
1-(4-isopropylphenyl)cyclobutanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H18O2/c1-10(2)11-4-6-12(7-5-11)14(13(15)16)8-3-9-14/h4-7,10H,3,8-9H2,1-2H3,(H,15,16)
InChI Key
JAHNYTPOYIGJRH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61458
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61458
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)