Merck
ENA292596397
Enamine
[4-(cyclohexyloxy)phenyl]methanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
205.3
MDL番号:
Iupac Name
[4-(cyclohexyloxy)phenyl]methanamine
Inchi Code
1S/C13H19NO/c14-10-11-6-8-13(9-7-11)15-12-4-2-1-3-5-12/h6-9,12H,1-5,10,14H2
InChI Key
TZGIKTKRPOBYLW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-62037
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-62037
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)