Merck
ENA292596380
Enamine
[1-(5-nitropyridin-2-yl)piperidin-4-yl]methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
237.26
MDL番号:
Iupac Name
[1-(5-nitro-2-pyridinyl)-4-piperidinyl]methanol
Inchi Code
1S/C11H15N3O3/c15-8-9-3-5-13(6-4-9)11-2-1-10(7-12-11)14(16)17/h1-2,7,9,15H,3-6,8H2
InChI Key
LJSPBMQDDUPONQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-62016
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-62016