Merck
ENA292596214
Enamine
5-(2,4-dichlorophenyl)imidazolidine-2,4-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
245.06
MDL番号:
Iupac Name
5-(2,4-dichlorophenyl)-2,4-imidazolidinedione
Inchi Code
1S/C9H6Cl2N2O2/c10-4-1-2-5(6(11)3-4)7-8(14)13-9(15)12-7/h1-3,14H,(H2,12,13,15)
InChI Key
QDHRGUCMHZYRPI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61726
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61726
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)