Merck
ENA292596189
Enamine
4-bromo-3-methanesulfonylbenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
279.11
MDL番号:
mp
240-244
Iupac Name
4-bromo-3-(methylsulfonyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H7BrO4S/c1-14(12,13)7-4-5(8(10)11)2-3-6(7)9/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChI Key
LVVHVWLMNKOUFR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61683
Melting Point
240-244
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61683
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)