Merck
ENA292596073
Enamine
methyl 3-[(2-amino-1,3-thiazol-5-yl)methyl]benzoate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
284.77
MDL番号:
Iupac Name
methyl 3-[(2-amino-1,3-thiazol-5-yl)methyl]benzoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H12N2O2S.ClH/c1-16-11(15)9-4-2-3-8(5-9)6-10-7-14-12(13)17-10;/h2-5,7H,6H2,1H3,(H2,13,14);1H
InChI Key
RRNSYZKCYAQTLJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-62375
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-62375
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)