Merck
ENA282548646
Enamine
1-(2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl)-2-methylpropan-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
190.24
MDL番号:
Iupac Name
1-(2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl)-2-methyl-1-propanone
Inchi Code
1S/C12H14O2/c1-8(2)12(13)10-3-4-11-9(7-10)5-6-14-11/h3-4,7-8H,5-6H2,1-2H3
InChI Key
OTXKCJBBWKDATG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61381
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61381