Merck
ENA282548507
Enamine
2-({[(4-nitrophenyl)methyl]carbamoyl}amino)acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
253.21
MDL番号:
Iupac Name
({[(4-nitrobenzyl)amino]carbonyl}amino)acetic acid
Inchi Code
1S/C10H11N3O5/c14-9(15)6-12-10(16)11-5-7-1-3-8(4-2-7)13(17)18/h1-4H,5-6H2,(H,14,15)(H2,11,12,16)
InChI Key
QSWDCEAMUJTUIL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61168
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61168
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)