Merck
ENA282548142
Enamine
1-cyclopropylpentane-1,3-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
140.18
MDL番号:
Iupac Name
1-cyclopropyl-1,3-pentanedione
Inchi Code
1S/C8H12O2/c1-2-7(9)5-8(10)6-3-4-6/h6H,2-5H2,1H3
InChI Key
OWEWZFCREOKWIV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60576
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60576
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)