Merck
ENA282548101
Enamine
4-methoxy-3-(3-methoxypropoxy)benzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
224.26
MDL番号:
Iupac Name
4-methoxy-3-(3-methoxypropoxy)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C12H16O4/c1-14-6-3-7-16-12-8-10(9-13)4-5-11(12)15-2/h4-5,8-9H,3,6-7H2,1-2H3
InChI Key
RBSXHAWCVPPVNP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60504
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60504
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)