Merck
ENA258390126
Enamine
3-{2-hydroxy-5,7-dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-6-yl}propanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
235.24
MDL番号:
Iupac Name
3-(5,7-dimethyl-2-oxo-1,2-dihydropyrazolo[1,5-a]pyrimidin-6-yl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C11H13N3O3/c1-6-8(3-4-11(16)17)7(2)14-9(12-6)5-10(15)13-14/h5,12H,1,3-4H2,2H3,(H,13,15)(H,16,17)
InChI Key
BNXIAIPWCLZOEY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59023
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59023
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)