Merck
ENA258389892
Enamine
benzyl[1-(2-methoxyphenyl)propan-2-yl]amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
255.36
MDL番号:
Iupac Name
N-benzyl-1-(2-methoxyphenyl)-2-propanamine
Inchi Code
1S/C17H21NO/c1-14(18-13-15-8-4-3-5-9-15)12-16-10-6-7-11-17(16)19-2/h3-11,14,18H,12-13H2,1-2H3
InChI Key
DXRDGZFKNHRXPM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60088
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60088
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)