Merck
ENA258389796
Enamine
5-methoxypentan-1-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
117.19
MDL番号:
Iupac Name
5-methoxy-1-pentanamine
Inchi Code
1S/C6H15NO/c1-8-6-4-2-3-5-7/h2-7H2,1H3
InChI Key
DMRHQYSRQGGRCK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59946
ピクトグラム
FlameCorrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59946
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)