Merck
ENA258389781
Enamine
3-chloro-5-(thiophen-3-yl)-8-thia-4,6-diazatricyclo[7.4.0.0,2,7]trideca-1(9),2,4,6-tetraene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
306.84
MDL番号:
Iupac Name
4-chloro-2-(3-thienyl)-5,6,7,8-tetrahydro[1]benzothieno[2,3-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C14H11ClN2S2/c15-12-11-9-3-1-2-4-10(9)19-14(11)17-13(16-12)8-5-6-18-7-8/h5-7H,1-4H2
InChI Key
NTQDLGSYJCGYCE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59927
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59927