Merck
ENA258389526
Enamine
3-(4-methylphenoxy)propan-1-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
165.24
MDL番号:
Iupac Name
3-(4-methylphenoxy)propylamine
Inchi Code
1S/C10H15NO/c1-9-3-5-10(6-4-9)12-8-2-7-11/h3-6H,2,7-8,11H2,1H3
InChI Key
JHKXVSGKKYHYJR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59452
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59452
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)