Merck
ENA250699151
Enamine
methyl 5-(chlorosulfonyl)thiophene-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
240.69
MDL番号:
Iupac Name
methyl 5-(chlorosulfonyl)-3-thiophenecarboxylate
Inchi Code
1S/C6H5ClO4S2/c1-11-6(8)4-2-5(12-3-4)13(7,9)10/h2-3H,1H3
InChI Key
IRUQLKHEXLBHKZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54851
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54851