Merck
ENA250698719
Enamine
4-(4-methoxyphenyl)butan-2-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
179.26
MDL番号:
Iupac Name
4-(4-methoxyphenyl)-2-butanamine
Inchi Code
1S/C11H17NO/c1-9(12)3-4-10-5-7-11(13-2)8-6-10/h5-9H,3-4,12H2,1-2H3
InChI Key
JMHAKVPFYWWNOW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-57152
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-57152
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)