Merck
ENA250698718
Enamine
2-(4-methylpiperidin-1-yl)propan-1-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
156.27
MDL番号:
Iupac Name
2-(4-methyl-1-piperidinyl)propylamine
Inchi Code
1S/C9H20N2/c1-8-3-5-11(6-4-8)9(2)7-10/h8-9H,3-7,10H2,1-2H3
InChI Key
QTSXXNDKPSOUPU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-57151
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-57151