Merck
ENA250698708
Enamine
2-chloro-N-[1-(4-sulfamoylphenyl)ethyl]propanamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
290.77
MDL番号:
Iupac Name
N-{1-[4-(aminosulfonyl)phenyl]ethyl}-2-chloropropanamide
Inchi Code
1S/C11H15ClN2O3S/c1-7(12)11(15)14-8(2)9-3-5-10(6-4-9)18(13,16)17/h3-8H,1-2H3,(H,14,15)(H2,13,16,17)
InChI Key
AYMWXTIHOJTITC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-28029
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-28029
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)