Merck
ENA250698562
Enamine
{1-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]pyrrolidin-3-yl}methanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
260.26
MDL番号:
Iupac Name
{1-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]-3-pyrrolidinyl}methanamine
Inchi Code
1S/C12H15F3N2O/c13-12(14,15)18-11-3-1-10(2-4-11)17-6-5-9(7-16)8-17/h1-4,9H,5-8,16H2
InChI Key
ZPAJVKGSUPURKS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56568
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56568