Merck
ENA250698405
Enamine
2-(4-ethylpiperazin-1-yl)pyridine-4-carboximidamide dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
306.24
MDL番号:
Iupac Name
2-(4-ethyl-1-piperazinyl)-4-pyridinecarboximidamide dihydrochloride
Inchi Code
1S/C12H19N5.2ClH/c1-2-16-5-7-17(8-6-16)11-9-10(12(13)14)3-4-15-11;;/h3-4,9H,2,5-8H2,1H3,(H3,13,14);2*1H
InChI Key
XDRIROKUALTYRH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-57271
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-57271
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)