Merck
ENA250698370
Enamine
1-propyl-1H-indol-5-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
210.71
MDL番号:
Iupac Name
1-propyl-1H-indol-5-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H14N2.ClH/c1-2-6-13-7-5-9-8-10(12)3-4-11(9)13;/h3-5,7-8H,2,6,12H2,1H3;1H
InChI Key
WZBJDDLSKXDWND-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56874
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56874
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)