Merck
ENA250698355
Enamine
N-[1-(2,5-dimethoxyphenyl)ethyl]-1-methyl-1H-pyrazol-4-amine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
334.25
MDL番号:
Iupac Name
N-[1-(2,5-dimethoxyphenyl)ethyl]-1-methyl-1H-pyrazol-4-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C14H19N3O2.2ClH/c1-10(16-11-8-15-17(2)9-11)13-7-12(18-3)5-6-14(13)19-4;;/h5-10,16H,1-4H3;2*1H
InChI Key
FHWKDPHWDSYIIO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56519
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56519
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)