Merck
ENA250698337
Enamine
2,2-difluoro-2-(4-fluorophenyl)acetonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
171.12
MDL番号:
Iupac Name
difluoro(4-fluorophenyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C8H4F3N/c9-7-3-1-6(2-4-7)8(10,11)5-12/h1-4H
InChI Key
HNQWMZOIYDDHSO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55799
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)