Merck
ENA249152399
Enamine
1-(propan-2-yl)pyrrolidin-3-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
127.19
MDL番号:
Iupac Name
1-isopropyl-3-pyrrolidinone
Inchi Code
1S/C7H13NO/c1-6(2)8-4-3-7(9)5-8/h6H,3-5H2,1-2H3
InChI Key
HWTOGAWRASXJNF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56299
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56299