Merck
ENA249152250
Enamine
ethyl 3-amino-2-[(pyridin-3-yl)methyl]propanoate dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
281.18
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 3-amino-2-(pyridin-3-ylmethyl)propanoate dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H16N2O2.2ClH/c1-2-15-11(14)10(7-12)6-9-4-3-5-13-8-9;;/h3-5,8,10H,2,6-7,12H2,1H3;2*1H
InChI Key
RKEBZTVRFOSNTO-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
90
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56472
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56472