Merck
ENA249152210
Enamine
ethyl 3-amino-3-(2-methoxyphenyl)propanoate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
259.73
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 3-amino-3-(2-methoxyphenyl)propanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H17NO3.ClH/c1-3-16-12(14)8-10(13)9-6-4-5-7-11(9)15-2;/h4-7,10H,3,8,13H2,1-2H3;1H
InChI Key
VVFGPRSHAKJSKV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56049
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56049
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)