Merck
ENA245488029
Enamine
(4-bromo-3-methylphenyl)hydrazine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
237.53
MDL番号:
mp
189-190
Iupac Name
1-(4-bromo-3-methylphenyl)hydrazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H9BrN2.ClH/c1-5-4-6(10-9)2-3-7(5)8;/h2-4,10H,9H2,1H3;1H
InChI Key
XBGQEKKSKADUKC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55440
Melting Point
189-190
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55440
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)