Merck
ENA245487781
Enamine
N-(3-amino-2-methylphenyl)propane-1-sulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
228.32
MDL番号:
Iupac Name
N-(3-amino-2-methylphenyl)-1-propanesulfonamide
Inchi Code
1S/C10H16N2O2S/c1-3-7-15(13,14)12-10-6-4-5-9(11)8(10)2/h4-6,12H,3,7,11H2,1-2H3
InChI Key
ZLTVRAYPQYTMDO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55828
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55828