Merck
ENA245487758
Enamine
N-[3-(aminomethyl)phenyl]-3-methylbutanamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
206.29
MDL番号:
Iupac Name
N-[3-(aminomethyl)phenyl]-3-methylbutanamide
Inchi Code
1S/C12H18N2O/c1-9(2)6-12(15)14-11-5-3-4-10(7-11)8-13/h3-5,7,9H,6,8,13H2,1-2H3,(H,14,15)
InChI Key
FBQAWKBZUZETAK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55795
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55795