Merck
ENA245487461
Enamine
5-benzyl-1,3-thiazol-2-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
226.73
MDL番号:
Iupac Name
5-benzyl-1,3-thiazol-2-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H10N2S.ClH/c11-10-12-7-9(13-10)6-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5,7H,6H2,(H2,11,12);1H
InChI Key
ULAQYRGGOOBOLJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55375
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55375
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)