Merck
ENA245487147
Enamine
5-acetamido-2-fluorobenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
197.17
MDL番号:
Iupac Name
5-(acetylamino)-2-fluorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C9H8FNO3/c1-5(12)11-6-2-3-8(10)7(4-6)9(13)14/h2-4H,1H3,(H,11,12)(H,13,14)
InChI Key
HGFZDZZEWWPKIB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53857
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53857