Merck
ENA245487136
Enamine
5-methylthiophene-2-carbohydrazide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
156.21
MDL番号:
Iupac Name
5-methyl-2-thiophenecarbohydrazide
Inchi Code
1S/C6H8N2OS/c1-4-2-3-5(10-4)6(9)8-7/h2-3H,7H2,1H3,(H,8,9)
InChI Key
HMBLMUIDVHBCOW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55126
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55126
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)